Merck
736880
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-nitropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
154.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
52-57 °C
cadena SMILES
COc1ncccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-6-5(8(9)10)3-2-4-7-6/h2-4H,1H3
Clave InChI
WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable