Merck
736716
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanoferrate(II)-13C6 trihydrate
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
Potassium ferrocyanide-13C6
About This Item
Fórmula lineal:
K4Fe(13CN)6 · 3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
428.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
98% (CP)
formulario
solid
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#[13C][Fe-4]([13C]#N)([13C]#N)([13C]#N)([13C]#N)[13C]#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;/i6*1+1;;;;;;;;
Clave InChI
NRYOVBQTVIWDNU-NSNQEQAISA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable