736538
Diethyl vinyl orthoformate
97%
Sinónimos:
(Diethoxymethoxy)ethene
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.401
densidad
0.822 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(OCC)OC=C
InChI
1S/C7H14O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
Clave InChI
AOYJISNQMSDAHR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
64.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
17.8 °C