Merck
736279
Sigma-Aldrich
Mono-ethyl malonate-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
HO213C13CH213CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
135.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
98% (CP)
bp
106.5 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
1.144 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
CCO[13C](=O)[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)/i3+1,4+1,5+1
Clave InChI
HGINADPHJQTSKN-FRSWOAELSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)