736228
Trimethyl phosphite solution
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in. , ultra-thin wall
About This Item
Productos recomendados
grado
NMR reference standard
analytical standard
concentración
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
5 mm × 8 in. , ultra-thin wall
tubo de RMN grosor de la pared
0.24 mm
formato
single component solution
cadena SMILES
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
Clave InChI
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Cantidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-19 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)