735876
1-(2-aminoethyl)-3-pyrrolidinol
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.502
densidad
1.066 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NCCN1CCC(O)C1
InChI
1S/C6H14N2O/c7-2-4-8-3-1-6(9)5-8/h6,9H,1-5,7H2
Clave InChI
ZNLCTCNYKCENHP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable