Merck
735337
Sigma-Aldrich
Methyl 4-formylcinnamate
97%
Sinónimos:
Methyl 3-(4-formylphenyl)-2-(E)-propenoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
190.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
86-91 °C
cadena SMILES
COC(=O)\C=C\c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H10O3/c1-14-11(13)7-6-9-2-4-10(8-12)5-3-9/h2-8H,1H3/b7-6+
Clave InChI
KVXMLLMZXPRPNG-VOTSOKGWSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable