733342
9-Fluorenyl methacrylate
97%
Sinónimos:
9-FMA, FMA
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
60-65 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H14O2/c1-11(2)17(18)19-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16H,1H2,2H3
Clave InChI
IFAFXDPXPSZLKZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable