732958
7-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Sinónimos:
7-Fluoro-4-oxo-1(4H)-benzopyran-2-carboxylic acid, 7-Fluoro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
About This Item
formulario
solid
mp
239-245 °C
cadena SMILES
OC(=O)C1=CC(=O)c2ccc(F)cc2O1
InChI
1S/C10H5FO4/c11-5-1-2-6-7(12)4-9(10(13)14)15-8(6)3-5/h1-4H,(H,13,14)
Clave InChI
NOSMZQCJSBUIMM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of fluorocarboxychromone aminopiperidine-based melanin-concentrating hormone receptor 1 antagonists
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable