Merck
732680
Sigma-Aldrich
Methyl 1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Sinónimos:
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
168.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.485
cadena SMILES
CCn1nc(C)cc1C(=O)OC
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-4-10-7(8(11)12-3)5-6(2)9-10/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
QQCDTXYUOXYOTM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
189.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
87.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)