732419
1-(Phenylsulfonyl)-3-indolylboronic acid MIDA ester
Sinónimos:
1-(Phenylsulfonyl)indole-3-boronic acid, 1-(Phenylsulfonyl)indole-3-boronic acid MIDA ester, Methyliminodiacetic acid anhydride
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
mp
252-257 °C
cadena SMILES
O=C(CN(C)C1)OB(C2=CN(S(C3=CC=CC=C3)(=O)=O)C4=C2C=CC=C4)OC1=O
InChI
1S/C19H17BN2O6S/c1-21-12-18(23)27-20(28-19(24)13-21)16-11-22(17-10-6-5-9-15(16)17)29(25,26)14-7-3-2-4-8-14/h2-11H,12-13H2,1H3
Clave InChI
REUFZLUZOIJDBP-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)