731617
Potassium 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
90%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
90%
formulario
solid
mp
278-291 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[K+].Fc1cc(ccc1[B-](F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BF7.K/c9-6-3-4(7(10,11)12)1-2-5(6)8(13,14)15;/h1-3H;/q-1;+1
Clave InChI
NKFIFIUHQRJHJP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable