Merck
731404
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5FIN
Número de CAS:
Peso molecular:
237.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
40-45 °C
cadena SMILES
Cc1cnc(F)cc1I
InChI
1S/C6H5FIN/c1-4-3-9-6(7)2-5(4)8/h2-3H,1H3
Clave InChI
BVKQLNXPPQEELX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available