Merck
731005
Sigma-Aldrich
(S)-2-(4,5-Dihydro-4-isopropyl-2-oxazolyl)quinoline
97%
Sinónimos:
(S)-i-PrQuinox
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
240.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
75-80 °C
cadena SMILES
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C15H16N2O/c1-10(2)14-9-18-15(17-14)13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)16-13/h3-8,10,14H,9H2,1-2H3/t14-/m1/s1
Clave InChI
CCXYFOHSQUOJAN-CQSZACIVSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable