Merck
729795
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(aminomethyl)pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
97%
Sinónimos:
4-(Aminomethyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H13ClN2O2
Peso molecular:
204.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
195-200 °C
grupo funcional
amine
ester
cadena SMILES
Cl.CCOC(=O)c1cc(CN)c[nH]1
InChI
1S/C8H12N2O2.ClH/c1-2-12-8(11)7-3-6(4-9)5-10-7;/h3,5,10H,2,4,9H2,1H3;1H
Clave InChI
POZKLGCSWZVYRM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)