Merck
728616
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoroacetyl)benzoyl chloride
≥97.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H4ClF3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
236.58
Beilstein:
2728981
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (GC)
97.0-103.0% (T)
Formulario
liquid
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H4ClF3O2/c10-8(15)6-3-1-5(2-4-6)7(14)9(11,12)13/h1-4H
Clave InChI
RBOMQQAMVJDXBU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
249.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
120.6 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)