727806
H-Gly-HMPB-ChemMatrix® resin
35-100 mesh particle size (wet sieved)
Sinónimos:
4-{4-[(Glycyloxy)methyl]-3-methoxyphenoxy}butyric acid, polymer-bound to ChemMatrix® resin
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
ChemMatrix®
Formulario
beads
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
0.30-0.65 mmol/g loading
tamaño de partícula
35-100 mesh (wet sieved)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
ChemMatrix is a registered trademark of Matrix Innovation, Inc.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
ChemMatrix® is a proprietary, 100% PEG (polyethylene glycol) based resin from PCAS BioMatrix.