Merck
727253
Sigma-Aldrich
(R)-(3-Fluorophenyl)oxirane
ChiPros®, produced by BASF, ≥98.0%
Sinónimos:
(R)-3-Fluorostyrene oxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7FO
Número de CAS:
Peso molecular:
138.14
Beilstein:
9694875
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
grado
produced by BASF
Análisis
≥98.0% (GC)
≥98.0%
formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0%
cadena SMILES
Fc1cccc(c1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-2-6(4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m0/s1
Clave InChI
HNBRZCKMGQHNJA-QMMMGPOBSA-N
Información legal
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogramas
Health hazardSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable