Merck
72722
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-3-(3-pyridyl)-β-Ala-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-pyridyl)propionic acid, L-Boc-3-(3-pyridyl)-β-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
266.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1cccnc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)