727059
(S)-(+)-2-Hexanol
ChiPros®, produced by BASF, 98%
About This Item
grado
produced by BASF
Análisis
98%
pureza óptica
ee: ≥97.5%
índice de refracción
n20/D 1.415 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
densidad
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
Clave InChI
QNVRIHYSUZMSGM-LURJTMIESA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)