Merck
726931
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Aminoheptane
ChiPros®, produced by BASF
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
115.22
Beilstein:
1719086
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
grado
produced by BASF
Ensayo
≥98.5% (GC)
Formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥99.0%
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
densidad
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m0/s1
Clave InChI
VSRBKQFNFZQRBM-ZETCQYMHSA-N
Información legal
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
130.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54.44 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)