726869
(S)-(−)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinónimos:
(S)-(−)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
About This Item
grado
produced by BASF
Ensayo
≥98.5% (GC)
99%
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5%
densidad
1.390 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@H](N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m0/s1
Clave InChI
SOZMSEPDYJGBEK-LURJTMIESA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)