Merck
725404
Sigma-Aldrich
Bis(2-(bis(diethylamino)phosphino)phenyl) ether
95%
Sinónimos:
Bis(2-(bis(diethylamido)phosphino)phenyl) ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H48N4OP2
Número de CAS:
Peso molecular:
518.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.565
grupo funcional
phosphine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN(CC)P(N(CC)CC)c1ccccc1Oc2ccccc2P(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C28H48N4OP2/c1-9-29(10-2)34(30(11-3)12-4)27-23-19-17-21-25(27)33-26-22-18-20-24-28(26)35(31(13-5)14-6)32(15-7)16-8/h17-24H,9-16H2,1-8H3
Clave InChI
XYBRYIYICOWBBB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)