Merck
725323
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19BN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
258.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
84-89 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cn1ncc2c(cccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C14H19BN2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-7-6-8-12-10(11)9-16-17(12)5/h6-9H,1-5H3
Clave InChI
OZHFBNULPUBRJF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)