725048
3-Aminopyridazine
97%
Sinónimos:
Pyridazin-3-amine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
168-172 °C
cadena SMILES
Nc1cccnn1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-2-1-3-6-7-4/h1-3H,(H2,5,7)
Clave InChI
LETVJWLLIMJADE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Journal of receptor and signal transduction research, 40(4), 357-364 (2020-03-05)
Everyday plenty of people succumb to various forms of cancer across the world and it stands as one of the main reasons of death in our today's life. Receptor tyrosine kinases (RTKs) are a class of receptors involved in cancer
Scientific reports, 6, 22396-22396 (2016-03-05)
All trans retinoic acid (atRA) is one of the most potent therapeutic agents, but extensive toxicity caused by nuclear RA receptors (RARs) limits its clinical application in treating cancer. AtRA also exerts non-genomic activities for which the mechanism remains poorly