Merck
722960
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(oleate-2,3,7,8-13C4)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C12C45H104O6
Peso molecular:
897.34
Código UNSPSC:
12142200
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
98% (CP)
formulario
liquid
cambio de masa
M+12
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(O[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C/CCCCCCCC)CC(C(O[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C/CCCCCCCC)=O)CC(O[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C/CCCCCCCC)=O
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable