722707
3-(Aminomethyl)furan hydrochloride
97%
Sinónimos:
3-Furylmethanamine hydrochloride, 3-Furylmethylamine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
103-106 °C
cadena SMILES
NCC1=COC=C1.Cl
InChI
1S/C5H7NO.ClH/c6-3-5-1-2-7-4-5;/h1-2,4H,3,6H2;1H
Clave InChI
PINLLYKDLREDNP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable