Merck
721867
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-methylpyrrolidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10BrN
Peso molecular:
164.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.491
bp
153-159 °C
densidad
1.361 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1CCC(Br)C1
InChI
1S/C5H10BrN/c1-7-3-2-5(6)4-7/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
ZHUYTHOKJZSZQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
54.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)