Merck
721549
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
95%
Sinónimos:
2-Oxo-pyrrolidine-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-oxopyrrolidine-4-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
157.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
95%
formulario
solid
mp
40-47 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)C1CNC(=O)C1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-6(9)8-4-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
QWMPXTNXXREMCK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable