Merck
720976
Sigma-Aldrich
Bis(11-cyanoundecyl) disulfide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H44N2S2
Peso molecular:
424.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
97%
formulario
solid
mp
30-34 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N#CCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C24H44N2S2/c25-21-17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-23-27-28-24-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22-26/h1-20,23-24H2
Clave InChI
ROSJSPKGTQYEFY-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup