720119
Citrazinic acid-13C6
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinónimos:
2,6-Dihydroxyisonicotinic acid-13C6, 2,6-Dihydroxypyridine-4-carboxylic acid-13C6
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
95% (CP)
formulario
powder
mp
>300 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13c](O)n[13c](O)[13cH]1
InChI
1S/C6H5NO4/c8-4-1-3(6(10)11)2-5(9)7-4/h1-2H,(H,10,11)(H2,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
CSGQJHQYWJLPKY-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable