720046
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde oxime
97%
Sinónimos:
2-(Diphenylphosphanyl)benzaldoxime
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
173-178 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
ON=Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16NOP/c21-20-15-16-9-7-8-14-19(16)22(17-10-3-1-4-11-17)18-12-5-2-6-13-18/h1-15,21H/b20-15-
Clave InChI
XHIVESUSSLEMGJ-HKWRFOASSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)