719609
2-Chloro-6-(tributylstannyl)pyridine
Sinónimos:
2-(Tributylstannyl)-6-chloropyridine
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
densidad
1.191 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C5H3ClN.3C4H9.Sn/c6-5-3-1-2-4-7-5;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
SRBYIFPGENOZFS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
120.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48.9 °C - closed cup