Merck
719285
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonamide-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
13C6H5SO2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
163.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
mp
149-152 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
NS(=O)(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
KHBQMWCZKVMBLN-IDEBNGHGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)