Merck
71868
Sigma-Aldrich
1-(4-Methylphenyl)piperazine
≥98.0%
Sinónimos:
1-(p-Tolyl)piperazine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16N2
Número de CAS:
Peso molecular:
176.26
Beilstein:
139489
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0%
Formulario
crystals
mp
29-32 °C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2/c1-10-2-4-11(5-3-10)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
Clave InChI
ONEYFZXGNFNRJH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
V Stuettgen et al.
The AAPS journal, 22(2), 33-33 (2020-01-29)
A limiting factor for oral delivery of macromolecules is low intestinal epithelial permeability. 1-Phenylpiperazine (PPZ), 1-(4-methylphenyl) piperazine (1-4-MPPZ) and 1-methyl-4-phenylpiperazine (1-M-4-PPZ) have emerged as potential permeation enhancers (PEs) from a screen carried out by others in Caco-2 monolayers. Here, their