717711
3,3′,5,5′-Tetrabromo-1,1′-biphenyl
formulario
powder
mp
185-190 °C
cadena SMILES
Brc1cc(Br)cc(c1)-c2cc(Br)cc(Br)c2
InChI
1S/C12H6Br4/c13-9-1-7(2-10(14)5-9)8-3-11(15)6-12(16)4-8/h1-6H
Clave InChI
FXJXZYWFJAXIJX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Nanoscale, 10(25), 12035-12044 (2018-06-16)
Even though the surface-assisted dehalogenative coupling constitutes the most abundant protocol in on-surface synthesis, its full potential will only become visible if selectivity issues with polybrominated precursors are comprehensively understood, opening new venues for both organometallic self-assembly and on-surface polymerization.