Merck
717169
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-methylbutyric acid-3-d sodium salt hydrate
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
α-Keto-3-methyl-butyric acid-3-d sodium hydrate, α-Ketoisovaleric acid-3-d sodium salt hydrate, 2-Ketoisovaleric acid-3-d sodium salt hydrate, 3-Methyl-2-oxobutanoic acid-3-d sodium salt hydrate, Sodium α-Ketoisovalerate-3-d
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CD(CH3)COCO2Na•Η2Ο
Peso molecular:
139.10 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Análisis
98% (CP)
formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
O.[Na+].[2H]C(C)(C)C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na.H2O/c1-3(2)4(6)5(7)8;;/h3H,1-2H3,(H,7,8);;1H2/q;+1;/p-1/i3D;;
Clave InChI
PGCNKYBBFKQNIR-KIGHCJKZSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.