716871
Gold nanorods
amine terminated, 10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O
Sinónimos:
Au nanorods, Gold nanorod
About This Item
Productos recomendados
formulario
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
concentración
≥1800.00 μg/mL
diám. × L
10 nm × 41 nm ± 10%
impurezas
<0.0001% CTAB
diámetro
10 nm
pH
6-8
densidad
1 g/mL at 25 °C
λmáx.
808 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Propiedades físicas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.