716286
3-(Dimethylamino)-2-iodoacrolein
97%
Sinónimos:
2-Iodo-3-(dimethylamino)acrylaldehyde
About This Item
Análisis
97%
formulario
solid
mp
73-77 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN(C)\C=C(/I)C=O
InChI
1S/C5H8INO/c1-7(2)3-5(6)4-8/h3-4H,1-2H3/b5-3-
Clave InChI
AHWCNVWCBYBGQI-HYXAFXHYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)