71620
Hidruro de sodio
powder (moistened with oil), 55-65% (gas-volumetric)
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder (moistened with oil)
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
55-65% (gas-volumetric)
mp
800 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Na]
InChI
1S/Na.H
Clave InChI
MPMYQQHEHYDOCL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1 - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?