714232
(R)-2-(Boc-amino)-5-hexynoic acid
≥96% (HPLC)
Sinónimos:
Boc-D-Hpg-OH, Boc-D-homopropargyl-Gly-OH, Boc-D-homopropargylglycine
About This Item
Análisis
≥96% (HPLC)
formulario
powder
actividad óptica
[α]/D 80.0±2.0°, c = 1 in DMF
composición
carbon, 57.0-59.3%
nitrogen, 5.9-6.4%
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC#C)C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-5-6-7-8(9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h1,8H,6-7H2,2-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
Clave InChI
DPHIBCOGEUVKGB-MRVPVSSYSA-N
Envase
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)