Merck
714194
Sigma-Aldrich
(R)-3-Amino-2-phenylpropionic acid
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-2-Phenyl-β-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
165.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
crystals
actividad óptica
[α]/D -8.5±1.0°, c = 1 in 0.1 M HCl
composición
carbon, 64.1-66.7%
nitrogen, 8.2-8.7%
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
NC[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Clave InChI
LRCYAJZPDFSJPQ-QMMMGPOBSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)