713910
2-(4,5-Dihydro-2-oxazolyl)quinoline
97%
Sinónimos:
2-(2-Quinolinyl)oxazoline, Sigman ligand
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥96.5% (HPLC)
97%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
cadena SMILES
C1CN=C(O1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C12H10N2O/c1-2-4-10-9(3-1)5-6-11(14-10)12-13-7-8-15-12/h1-6H,7-8H2
Clave InChI
USDSJWOYSHFPND-UHFFFAOYSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable