713724
Ethyl N-Boc-piperidine-3-carboxylate
≥97.0%
Sinónimos:
1-(tert-Butoxycarbonyl)-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, 1-(tert-Butyl) 3-ethyl 1,3-piperidinedicarboxylate, N-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester, Ethyl N-Boc-DL-nipecotate
About This Item
Ensayo
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Formulario
powder
cadena SMILES
CCOC(=O)C1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-7-6-8-14(9-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
Clave InChI
YCXCRFGBFZTUSU-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Este artículo | BAF367380010 | BAF367380050 | BAF367380100 |
---|---|---|---|
material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
manufacturer/tradename Bel-Art F36738-1700 | manufacturer/tradename Bel-Art F36738-0010 | manufacturer/tradename Bel-Art F36738-0050 | manufacturer/tradename Bel-Art F36738-0100 |
Overall L 14 in. (355 mm) | Overall L 3 in. (75 mm) | Overall L 4.375 in. (110 mm) | Overall L 7.125 in. (180 mm) |
bowl L 9 in. (230 mm) | bowl L 1.75 in. (45 mm) | bowl L 2.75 in. (70 mm) | bowl L 4 in. (100 mm) |
bowl diam. 5.375 in. (135 mm) | bowl diam. 1 in. (25 mm) | bowl diam. 1.5 in. (38 mm) | bowl diam. 2 in. (50 mm) |
Aplicación
- GABAA receptor agonists
- Piperidine derivatives
- Selective TACE inhibitors
- HDL-elevating agents
- α-Sulfonyl hydroxamic acid derivatives
- chemicals in the Iboga-alkaloid family
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)