712892
(S)-(−)-2-(Dibenzylamino)propionaldehyde
97%
Sinónimos:
(S)-2-(Dibenzylamino)propanal, N,N-Dibenzyl-L-alaninal
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96.5-103.5% (NT)
97%
formulario
crystals
actividad óptica
[α]/D -36.0±2.0°, c = 1 in ethanol
grupo funcional
aldehyde
amine
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H](C=O)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H19NO/c1-15(14-19)18(12-16-8-4-2-5-9-16)13-17-10-6-3-7-11-17/h2-11,14-15H,12-13H2,1H3/t15-/m0/s1
Clave InChI
GFYXFRCVQSKSDO-HNNXBMFYSA-N
Aplicación
- Linezolid dipeptide derivatives and 3-oxazolidin-2-one analogs.
- (2R,3S)-3-Dibenzylamine-1-nitrobutan-2-ol by reacting with bromonitromethane via nitro-aldol reaction using SmI2 as a catalyst.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)