Merck
712868
Sigma-Aldrich
N-Benzylidene-P,P-diphenylphosphinic amide
≥97.0%
Sinónimos:
N-(Diphenylphosphinyl)benzaldimine, P,P-Diphenyl-N-(phenylmethylene)phosphinic amide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H16NOP
Número de CAS:
Peso molecular:
305.31
Beilstein:
4686814
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
cadena SMILES
O=P(\N=C\c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16NOP/c21-22(18-12-6-2-7-13-18,19-14-8-3-9-15-19)20-16-17-10-4-1-5-11-17/h1-16H/b20-16+
Clave InChI
JLAOYBRAGQKVLX-CAPFRKAQSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)