Merck
712809
Sigma-Aldrich
2-Azido-D-galactose tetraacetate
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactose, 2-Azido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-D-galactopyranosyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19N3O9
Número de CAS:
Peso molecular:
373.32
Beilstein:
4913077
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97% (HPLC)
composición
carbon, 44.1-45.9%
nitrogen, 10.9-11.6%
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(C)=O)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-12(23-7(2)19)13(24-8(3)20)11(16-17-15)14(26-10)25-9(4)21/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14?/m1/s1
Clave InChI
QKGHBQJLEHAMKJ-RQICVUQASA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)