Merck
712787
2-Azido-β-D-glucose tetraacetate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose, 2-Azido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl acetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19N3O9
Número CAS:
Peso molecular:
373.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4337930
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +2.9±0.4°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reaction type: click chemistry
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)C(N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(O)=O
InChI
1S/C13H17N3O10/c1-5(17)22-4-8-10(26-13(20)21)11(23-6(2)18)9(15-16-14)12(25-8)24-7(3)19/h8-12H,4H2,1-3H3,(H,20,21)/t8-,9?,10-,11-,12-/m1/s1
InChI key
NKGUHWHPMGOFTK-XBINAETPSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A short synthesis of 1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-beta-D- glucopyranose and the corresponding alpha-glucosyl chloride from D-mannose.
V Pavliak et al.
Carbohydrate research, 210, 333-337 (1991-03-20)