712337
(2R,2′R)-1,1′-Bis(6-methyl-2-pyridinylmethyl)-2,2′-bipyrrolidine tetrahydrochloride
96%
Sinónimos:
(R,R)-6-Me2-BPBP tetrahydrochloride, 2,2′-[(2R,2′R)-[2,2′-Bipyrrolidine]-1,1′-diylbis(methylene)]bis[6-methylpyridine] tetrahydrochloride
About This Item
Análisis
≥95.5% (HPLC)
95.5-104.5% (AT)
96%
formulario
lumps
actividad óptica
[α]/D +10.0±1.0°, c = 1 in H2O
cadena SMILES
Cl.Cl.Cl.Cl.Cc1cccc(CN2CCC[C@@H]2[C@H]3CCCN3Cc4cccc(C)n4)n1
InChI
1S/C22H30N4.4ClH/c1-17-7-3-9-19(23-17)15-25-13-5-11-21(25)22-12-6-14-26(22)16-20-10-4-8-18(2)24-20;;;;/h3-4,7-10,21-22H,5-6,11-16H2,1-2H3;4*1H/t21-,22-;;;;/m1..../s1
Clave InChI
ZWSAWWIIHCCUJE-KGRCRCTKSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)