712213
Boc-Dab-OH
≥97.0%
Sinónimos:
(S)-4-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)butanoic acid, Nα-Boc-L-2,4-diaminobutyric acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0% (TLC)
≥97.0%
actividad óptica
[α]/D +7.5±1°, c = 1 in methanol: water (1:1)
impurezas
≤2.0% water
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCN)C(O)=O
InChI
1S/C9H18N2O4/c1-9(2,3)15-8(14)11-6(4-5-10)7(12)13/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)/t6-/m0/s1
Clave InChI
MDCPCLPRWLKUIQ-LURJTMIESA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)